18789
Pullulan Standard
certified reference material, certified according to DIN, for GPC, 800,000
Sinônimo(s):
Pullulan Standard for GPC 800,000
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
for GPC
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
Mn ~641000
Mp ~710000
Mw ~788000
Mw/Mn ~1.23
classe(s) química(is) do analito
oligosaccharides
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
gel permeation chromatography (GPC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)