97873
Pullulan Standard
certified reference material, certified according to DIN, for GPC, 12,000
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
for GPC
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
Mn ~10700
Mp ~11200
Mw ~11800
Mw/Mn ~1.10
classe(s) química(is) do analito
oligosaccharides
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)