105139
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,6-hexanediamine
99%
Sinônimo(s):
1,1,8,8-Tetramethyl-1,8-diazaoctane, 1,6-Bis(dimethylamino)hexane, 2,9-Dimethyl-2,9-diazadecane, N ,N ,N ′,N ′-Tetramethylhexylenediamine, Hexamethylenebis(dimethylamine), N 1 ,N 1 ,N 6 ,N 6 -Tetramethyl-1,6-hexanediamine
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.4359 (lit.)
p.e.
209-210 °C (lit.)
densidade
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCCCCCN(C)C
InChI
1S/C10H24N2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10-12(3)4/h5-10H2,1-4H3
chave InChI
TXXWBTOATXBWDR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?