667609
Bis[2-(N,N-dimethylamino)ethyl] ether
97%
Sinônimo(s):
2,2′-Oxybis(N,N-dimethylethylamine), 2-(Dimethylamino)ethyl ether
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.430
p.e.
189 °C/760 mmHg
densidade
0.841 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
ether
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCOCCN(C)C
InChI
1S/C8H20N2O/c1-9(2)5-7-11-8-6-10(3)4/h5-8H2,1-4H3
chave InChI
GTEXIOINCJRBIO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
151.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
66.11 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Substantial progress has been made in magnesium–halogen exchange reactions used for the preparation of functionalized Grignard reagents containing sensitive moieties such as ester or cyano groups.