424528
4,4′-(Oxydi-2,1-ethanediyl)bismorpholine
97%
Sinônimo(s):
β,β′-Dimorpholinodiethyl ether, 2,2′-Dimorpholinodiethyl ether, 4,4′-(Oxydiethylene)dimorpholine, Bis(morpholinoethyl) ether
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.484 (lit.)
pb
309 °C (lit.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C(CN1CCOCC1)OCCN2CCOCC2
InChI
1S/C12H24N2O3/c1-7-15-8-2-13(1)5-11-17-12-6-14-3-9-16-10-4-14/h1-12H2
chave InChI
ZMSQJSMSLXVTKN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter