Documentos
424560
Sigma-Aldrich
1-[Bis[3-(dimethylamino)propyl]amino]-2-propanol
98%
Sinônimo(s):
N ,N -Bis(3-dimethylaminopropyl)-N -(2-hydroxypropyl)amine
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2N(CH2)3]2NCH2CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
245.40
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
pb
290 °C (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CN(CCCN(C)C)CCCN(C)C
InChI
1S/C13H31N3O/c1-13(17)12-16(10-6-8-14(2)3)11-7-9-15(4)5/h13,17H,6-12H2,1-5H3
chave InChI
NWDRKFORNVPWLY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for low-density packaging foams. Contains terminal hydroxyl groups that can react with isocyanates.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter