471526
1-Dimethylamino-2-propanol
≥99%
Sinônimo(s):
N,N-Dimethylisopropanolamine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.6 (vs air)
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
pb
121-127 °C (lit.)
densidade
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CN(C)C
InChI
1S/C5H13NO/c1-5(7)4-6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3
chave InChI
NCXUNZWLEYGQAH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- novel unsymmetrical 2,3,9,10,16,17,23-heptakis(alkoxyl)-24-mono(dimethylaminoalkoxyl)phthalocyanine compounds
- homoleptic nickel(II) aminoalkoxide
- Adduct with cobalt(II) 2,4-pentanedionate (acac)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?