8.03247
1-(Dimethylamino)-2-propanol
for synthesis
Sinônimo(s):
1-(Dimethylamino)-2-propanol, N-(2-Hydroxypropyl)-N,N-dimethylamine, N,N-Dimethylisopropanolamine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
17.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
225 °C
potência
1360 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
2.7-11.1 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
125-127 °C/1013 hPa
pf
-85 °C
temperatura de transição
flash point 26 °C
densidade
0.85 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CC(O)C)(C)C
InChI
1S/C5H13NO/c1-5(7)4-6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3
chave InChI
NCXUNZWLEYGQAH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.849 - 0.850
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1