8.22050
Dodecilsulfato de sódio
for synthesis
Sinônimo(s):
Sal sódico de dodecilsulfato
About This Item
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
1427 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
204-207 °C
temperatura de transição
flash point >150 °C
solubilidade
>130 g/L
densidade
1.1 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
490‑560 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
chave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- Na síntese de partículas de nanocompósito de SiO 2/poliestireno por polimerização de miniemulsão.
- Na preparação do NPS de lipídios sólidos (SLNs) e do NPS de poli(lactide-co-glycolide) contendo OA-Fe3o4 como CANs (NPS antiestático composto).
Nota de análise
Identidade (IV): passa no teste
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C