Documentos Principais
8.18759
Sigma-Aldrich
Hidróxido de tetra-n-butilamônio
(20% solution in water) for synthesis
Sinônimo(s):
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide, TBAH, Tetrabutylammonium hydroxide
About This Item
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
liquid
pH
14 (20 °C in H2O)
p.e.
102 °C/1013 hPa
densidade
0.99 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
  • Estruturas de hidratação do ácido lático: A pesquisa explorou as estruturas de hidratação do ácido lático e caracterizou o hidrato de clatrato iônico formado com um ânion de ácido orgânico biológico, utilizando o hidróxido de tetra-n-butilamônio nesse processo (Muroshi et al., 2014).
  • Proteção dos ribonucleosídeos na síntese de RNA: Um estudo demonstrou o uso de hidróxido de tetra-n-butilamônio na síntese em fase sólida de sequências de RNA, particularmente para a proteção de grupos de 2′-hidroxila de ribonucleosídeos (Cieslak et al., 2013).
  • Análise de produtos cosméticos: O hidróxido de tetra-n-butilamônio é usado como um agente de emparelhamento iônico na análise simultânea de vários ácidos orgânicos em produtos cosméticos, aumentando a eficiência da extração durante a cromatografia líquida de alto desempenho (Mikami et al., 2002).
  • Determinação do dobesilato de cálcio em plasma humano: O composto foi empregado na extração de emparelhamento iônico e na cromatografia líquida de alto desempenho para a determinação do dobesilato de cálcio em plasma humano, destacando sua utilidade nos métodos analíticos clínicos (Rona e Ary, 2001).
Nota de análise
Teor (acidimétrico): 18,0% - 22,0%
Devido ao seu intervalo de fusão específico, o produto pode ser sólido, líquido, um produto fundido solidificado ou um produto fundido super-resfriado.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3