8.08352
Trietilamina
for synthesis
Sinônimo(s):
Trietilamina
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
72 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
215 °C
potência
730 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.2-9.3 % (v/v)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O, IUCLID)
pb
90 °C/1013 hPa
pf
-115 °C
temperatura de transição
flash point -11 °C
solubilidade
133 g/L
densidade
0.73 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Catalisador nas reações de reciclagem/abertura de anéis de dominó de 1,3-tiazolidinediona, malononitrila e aldeídos aromáticos para sintetizar di-hidrotiofenona polisubstituída.
- Uma base para sintetizar sulfonamidas usando aminas primárias e agentes sulfonilantes.
- Um solvente na reação Suzuki-Heck em cascata catalisada por PD.
Nota de análise
Densidade (d 20 °C/ 4 °C): 0,726-0,728
Água (K. F.): ≤ 0,20%
Identidade (IV): passa no teste
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Protocolos
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks. Tonic and cola drinks decarbonized through ultrasonication, and coffee extracted through PTFE filter.