8.07679
Styrene
(stabilised) for synthesis
Sinônimo(s):
Styrene, Phenylethylene, Vinylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
6 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de autoignição
480 °C
potência
2650 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.1-8.9 % (v/v)
pb
145 °C/1013 hPa
pf
-31 °C
temperatura de transição
flash point 31 °C
solubilidade
0.24 g/L
densidade
0.906 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
chave InChI
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Especificações
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
hearing organs, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32.0 °C - closed cup