414565
Divinylbenzene
technical grade, 80%
Sinônimo(s):
Diethenylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
0.9 mmHg ( 30 °C)
Ensaio
80%
forma
liquid
temperatura de autoignição
878 °F
contém
1000 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
Lim. expl.
0.7 %, 75 °F
6.5 %, 130 °F
índice de refração
n20/D 1.561 (lit.)
pb
195 °C (lit.)
densidade
0.914 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
chave InChI
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?