Documentos Principais
8.43986
Sigma-Aldrich
Divinylbenzene 80%
(stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol) for synthesis
About This Item
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
liquid
potência
4100 mg/kg LD50, oral (rat)
8000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
temperatura de transição
flash point 70 °C
densidade
0.915-0.921 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol for synthesis
Aplicação
Divinylbenzene 80% (stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol) for synthesis. CAS 1321-74-0, molar mass 130.18 g/mol.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
70 °C