Documentos Principais
8.03598
Sigma-Aldrich
Divinylbenzene
(stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
Sinônimo(s):
Divinylbenzene, DVB
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10
Número CAS:
Peso molecular:
130.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
215-325-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.9 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
470 °C
potência
4100 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.1-6.2 % (v/v)
p.e.
195 °C/1013 hPa
pf
-88 °C
temperatura de transição
flash point 77 °C
solubilidade
5 mg/L
densidade
0.91 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
chave InChI
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
(stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
Aplicação
Divinylbenzene (stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis. CAS 1321-74-0, molar mass 130.18 g/mol.
Nota de análise
Assay isomers (GC, area%)60.0 - 65.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.913 - 0.916Assay isomers ethylvinyl benzol (GC, area%)34.0 - 39.0 % (a/a)Identity (IR)passes testThe material is stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol. At time of analytical testing a content of >300 ppm stabiliser was determined.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
77 °C