Documentos Principais
1.09684
Supelco
Formamida
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Amida de ácido fórmico, amida de metano, Amida C1, Amida fórmica
About This Item
Fórmula linear:
HCONH2
Número CAS:
Peso molecular:
45.04
Beilstein:
505995
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-842-0
NACRES:
NB.21
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.55 (vs air)
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.2% (N)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
932 °F
potência
5325 mg/kg LD50, oral (Rat)
17000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.7-19.0 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.005% Sulfated ash (600 °C)
≤0.02% Formic acid
≤0.1% Ammonium Formate
≤0.1% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm Cd (Cadmium)
≤1 ppm Chloride (Cl)
≤1 ppm Cu (Copper)
cor
clear
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L in H2O)
p.e.
210 °C (lit.)
pf
2-3 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 175 °C
densidade
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤1  ppm
Pb: ≤1  ppm
Zn: ≤1  ppm
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
chave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Os solventes de grau EMSURE são adequados para uma ampla gama de aplicações laboratoriais clássicas e são frequentemente usados em aplicações laboratoriais reguladas e altamente exigentes. A EMSURE fornece as especificações de produtos mais extensas e melhores em todo o mundo. Nós asseguramos que a nossa linha EMSURE atende aos requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph. Eur.) e também das normas ISO.
Aplicação
A formamida desestabiliza as duplas de ácidos nucleicos e pode ser usada, tipicamente, em uma concentração de 50% em protocolos de hibridização que requerem temperatura de hibridização mais baixas.
Ligação
Discover EMSURE - to be more than sure!
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
305.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
152 °C