Documentos Principais
8.00857
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyethanol (stabilised)
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Ethoxyethanol, Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
90.12
Beilstein:
1098271
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-804-1
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥99.9% (GC)
p.e.:
135 °C (lit.)
pressão de vapor:
3.8 mmHg ( 20 °C)
densidade de vapor
3.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
3.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
460 °F
potência
3300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
14 %
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7 (20 °C)
p.e.
135 °C (lit.)
pf
−90 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 40 °C
densidade
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Chemical synthesis applications
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.930
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
The material is stabilised with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup