256374
2-Ethoxyethanol
spectrophotometric grade, ≥99%
Sinônimo(s):
Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
spectrophotometric grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.1 (vs air)
pressão de vapor
3.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
460 °F
Lim. expl.
14 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
<0.080% water
resíduo de evaporação
<0.001%
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
p.e.
135 °C (lit.)
135 °C
pf
−90 °C (lit.)
solubilidade
water: miscible
densidade
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 215 nm Amax: 1.00
λ: 225 nm Amax: 0.50
λ: 250 nm Amax: 0.20
λ: 305 nm Amax: 0.01
cadeia de caracteres SMILES
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)