16758
Poli(etilenoglicol)-bloco-poli(propilenoglicol)-bloco-poli(etilenoglicol)
purified, non-ionic
Sinônimo(s):
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
forma
powder
qualidade
purified
Impurezas
≤1.0% water
pH
5.0-7.5
solubilidade
soluble, clear, colorless
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.05 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.3
λ: 280 nm Amax: ≤0..2
adequação
no residue for filter test
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
chave InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as an inhibitor of lipoprotein lipase activity to assess hepatic very-low-density lipoprotein (VLDL)- triglyceride (TG) secretion in mice
- for VLDL secretion assay in mice
- to intraperitoneally inject the mice by dissolving in phosphate buffer saline (PBS) for hepatic triglyceride production
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1