542342
Poli(etilenoglicol)-bloco-poli(propilenoglicol)-bloco-poli(etilenoglicol)
average Mn ~14,600
Sinônimo(s):
PEG-PPG-PEG
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.3 mmHg ( 20 °C)
peso molecular
average Mn ~14,600
composição
PEG, 82.5 wt. %
pH
6.0-7.4 (2.5% in H2O)
tensão superficial
41 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
viscosidade
2,800 cP(77 °C, Brookfield)(lit.)
temperatura de transição
cloud point >100 °C (1 wt. % aqueous solution)
Tm (DSC) 60 °C (at peak)
HLB
>24.0
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
chave InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Mesoporous Materials Synthesis