07579
Poli(etilenoglicol)-bloco-poli(propilenoglicol)-bloco-poli(etilenoglicol)
surfactant, non-ionic
Sinônimo(s):
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), Poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Impurezas
≤0.5% water
pf
56-61 °C
índice de hidroxila
6‑9 mg KOH/g
aplicação(ões)
detection
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
chave InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?