Documentos Principais
435465
Sigma-Aldrich
Poli(etilenoglicol)-bloco-poli(propilenoglicol)-bloco-poli(etilenoglicol)
average Mn ~5,800
Sinônimo(s):
Pluronic® P-123, PEG-PPG-PEG
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Formulário
solid
proporção de alimentação
20:70:20 (EO:PO:EO)
peso molecular
average Mn ~5,800
composição
PEG, 30 wt. %
índice de refração
n20/D 1.465
tensão superficial
34 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
viscosidade
350 cP(60 °C, Brookfield)(lit.)
temperatura de transição
Tm (DSC) 39 °C (at peak)
cloud point 90 °C (1 wt. % aqueous solution)
densidade
1.018 g/mL at 25 °C
HLB
7 - 9
cadeia de caracteres SMILES
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
chave InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O copolímero tribloco simétrico PEG-PPG-PEG (Pluronic P123) é constituído de óxido de polietileno (PEO) e óxido de polipropileno (PPO). A característica única do bloco de PPO que exibe hidrofobicidade em temperaturas acima de 288 K (14,85 ºC) e solubilidade em água em temperaturas abaixo de 288 K (14,85 ºC) leva à formação de micelas consistindo de copolímeros tribloco de PEO-PPO-PEO. Alguns estudos relatam que o núcleo hidrofóbico contém o bloco de PPO e uma coroa hidrofílica é composta pelo bloco de PEO. Em solução aquosa a 30% em peso, o Pluronic® P123 forma uma fase de gel cúbica.
Aplicação
Limpadores de superfície duras e moles, desespumantes em revestimentos e tratamento de água. Lubrificante em metalurgia, antiespumante e diluente para poliésteres e poliuretanos lineares e reticulados.
O PEG-PPG-PEG é usado no preparo e revestimento de nanopartículas de Fe-W-C(O) pela técnica de sol-gel. Além disso, também é usado como moldes sacrificiais no preparo de nanoesferas de ZnS, sílica nanoporosa.
Características e benefícios
Material tensoativo cujas propriedades dependem da razão de hidrofílico (EO)/hidrofóbico (PO). O alto teor de EO proporciona melhores estabilizadores de emulsão o/a.
forma física
Oligômero primário di-hidroxi-funcional terminal.
Informações legais
Pluronic is a registered trademark of BASF
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Facile synthesis of hollow ZnS nanospheres in block copolymer solutions
Ma Y, et al.
Langmuir, 19(9), 4040-4042 (2003)
Sol-Gel Derived Fe-Rich Matrix Composites Having Precipitated WC.
Alvarez EA, et al.
Advanced Engineering Materials (2014)
Hydrogen Bonding and Transfer in the Excited State, 2 (2011)
Formation of Nanocrystalline Phases in Sol-gel Masses in the Fe-WC (O) System and Densification up to 1100? C.
Oliver CJR, et al.
Procedia Materials Science, 1, 95-103 (2012)
Functionalized nanoporous silicas for the immobilization of penicillin acylase
Chong M, et al.
Applied Surface Science, 237(1), 398-404 (2004)
Artigos
Scientists at Sigma-Aldrich® routinely determine number-average molecular weight (Mn) by 1H NMR end-group analysis for polymers having Mn values under 3,000.
Mesoporous Materials Synthesis
Global Trade Item Number
SKUGTIN
435465-1L4061838253798
435465-250ML4061835571581