435457
Poli(etilenoglicol)-bloco-poli(propilenoglicol)-bloco-poli(etilenoglicol)
average Mn ~4,400
Sinônimo(s):
PEG-PPG-PEG
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Formulário
viscous liquid
peso molecular
average Mn ~4,400
composição
PEG, 30 wt. %
índice de refração
n20/D 1.454
tensão superficial
33 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
viscosidade
1,200 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
temperatura de transição
cloud point 14 °C (1 wt. % aqueous solution)
softening point 5 °C
densidade
1.006 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0
cadeia de caracteres SMILES
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
chave InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Mesoporous Materials Synthesis