435503
Poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)
average Mn ~3,300
Sinônimo(s):
Pluronic® 31R1, PPG-PEG-PPG
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
viscous liquid
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn ~3,300
composição
PEG, 10 wt. %
índice de refração
n20/D 1.454
tensão superficial
34 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
viscosidade
660 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
temperatura de transição
softening point −25 °C
cloud point 25 °C (1 wt. % aqueous solution)
densidade
1.018 g/mL at 25 °C
HLB
2.0 - 7.0
cadeia de caracteres SMILES
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
chave InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Mesoporous Materials Synthesis
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
435503-1L | |
435503-250ML | 4061832114446 |