86216
Poli(etilenoglicol)-bloco-poli(propilenoglicol)-bloco-poli(etilenoglicol)
surfactant
Sinônimo(s):
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), Poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
forma
solid
Impurezas
≤1.0% water
pf
40-50 °C
índice de hidroxila
15‑19 mg
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
chave InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?