62035
Poli(etilenoglicol)-bloco-poli(propilenoglicol)-bloco-poli(etilenoglicol)
oxyethylene 71.5-74.9 %
Sinônimo(s):
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), Lutrol F 127
About This Item
Produtos recomendados
composição
oxyethylene, 71.5-74.9%
Impurezas
≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol
≤0.4% total ash
≤0.75% water
≤1 ppm ethylene oxide
≤2 ppm arsenic traces
≤20 ppm heavy metals
≤5 ppm dioxan
≤5 ppm propylene oxide
50-125 ppm butylhydroxytoluene
resíduo de ignição
≤0.30%
cor
APHA: ≤120, 50/50 in CH3OH
pH
5.0-7.5 (1:40 in H2O)
solubilidade
10%, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
chave InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?