07076
Castor Oil, Hydrogenated,Ethoxylated
Sinônimo(s):
Cremophor® RH 40, Macrogolglycerol hydroxystearate, PEG-40 castor oil, Polyoxyl 40 hydrogenated castor oil, RH 40
About This Item
Produtos recomendados
Impurezas
≤0.2% sulfated ash (verfied on random samples only)
≤1 ppm ethylene oxide
≤10 ppm dioxan
≤10 ppm heavy metals (verfied on random samples only)
≤2 ppm arsenic (verfied on random samples only)
≤2.0% water
≤5000 ppm acetic acid
≤620 ppm diethylene glycol
≤620 ppm ethylene glycol
Nível de qualidade
resíduo de ignição
≤0.25% (verfied onrandom samples only)
valor de acidez
≤0.8 mg KOH/g
índice de hidroxila
60‑75 mg KOH/g
valor de iodo
≤1.0 g I2/100 g
valor de saponificação
50‑60 mg KOH/g
adequação
suitable for acidity or alkalinity
Aplicação
Outras notas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
467.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
242 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?