30906
Castor Oil, Ethoxylated
Sinônimo(s):
Cremophor® ELP, ELP, PEG-35 castor oil, Polyoxyl-35 castor oil
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Formulário
paste
Impurezas
alkalinity, complies
≤ acetic acid (≤0.5 g/100g (%) verfied on random samples only)
≤0.1% oleic acid
≤0.1% palmitic acid
≤0.2% sulfated ash (verfied on random samples only)
≤0.20% ricinoleic acid
≤0.5% water
≤1 ppm ethylene oxide (verfied on random samples only)
≤1.0% free fatty acids
≤10 ppm dioxan (verfied on random samples only)
≤10 ppm heavy metals (verfied on random samples only)
≤620 ppm diethylene glycol (verfied on random samples only)
≤620 ppm ethylene glycol (verfied on random samples only)
resíduo de ignição
≤0.2%
pH
5.0-7.0 (1 g/10 mL in H2O)
viscosidade
600-750 mPa.s(25 °C)
valor de acidez
≤2.0 mg KOH/g
índice de hidroxila
65‑78 mg KOH/g
valor de iodo
25‑35 g/100g
valor de saponificação
65‑70 mg KOH/g
traços de cátion
K: ≤15 ppm
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(OC(=O)N)CCl
InChI
1S/C4H7Cl2NO2/c5-1-3(2-6)9-4(7)8/h3H,1-2H2,(H2,7,8)
chave InChI
JMNCUXPHXKHBPY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
494.6 °F - Not applicable
Ponto de fulgor (°C)
257 °C - Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?