15759
Poli(etilenoglicol)-bloco-poli(propilenoglicol)-bloco-poli(etilenoglicol)
Sinônimo(s):
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), Lutrol F68
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
peso molecular
~7680-9510 g/mol
composição
oxyethylene, 79.9-83.7%
Impurezas
≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol
≤0.4% total ash
≤1 ppm ethylene oxide
≤1.0% water
≤2 ppm arsenic traces
≤20 ppm heavy metals
≤5 ppm dioxan
≤5 ppm propylene oxide
50-150 ppm butylhydroxytoluene
resíduo de ignição
≤0.30%
cor
APHA: ≤120, 50/50 in CH3OH
pH
5.0-7.5 (100 g/L in H2O)
6.0-7.5 (25 g/L in H2O)
CMC
0.48 mM
temperatura de transição
cloud point >100 °C
HLB
>24
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
chave InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Stabilizing Function of P 188 in Dermal Formulations: Examined for its stabilizing effects on industrial concentrates of dermal hesperidin smartCrystals, P 188 contributed to enhancing the long-term stability of the formulations, relevant for dermal therapeutic interventions (Romero et al., 2015).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?