Documentos Principais
P4894
Sigma-Aldrich
Poli(etilenoglicol)-bloco-poli(propilenoglicol)-bloco-poli(etilenoglicol)
solid, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
PEG-PPG-PEG
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Formulário
solid
waxy solid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤10 EU/g Endotoxin
cor
white to off-white
pH
5.0-7.5
solubilidade
H2O: soluble 100 g/L, clear, colorless to almost colorless
cadeia de caracteres SMILES
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
chave InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Poloxamer 188 PRO has been specifically designed for use in cell culture, to improve cell viability and protect cells in suspension against possible damage during subculture, freezing and thawing, and stirring.
Aplicação
Limpadores de superfície duras e moles, desespumantes em revestimentos e tratamento de água. Lubrificante em metalurgia, antiespumante e diluente para poliésteres e poliuretanos lineares e reticulados.
Poloxamers are polymers often used for drug delivery as formulation exipients. Other applications include use as surfactants, emulsifying agents, solubilizing reagent, dispersing agents, gel binders, thickening agents, and as in vivo absorbance enhancers.
Características e benefícios
Material tensoativo cujas propriedades dependem da razão de hidrofílico (EO)/hidrofóbico (PO). O alto teor de EO proporciona melhores estabilizadores de emulsão o/a.
Consistent quality - With our in-house developed methods we are able to predict the performance and ensure lot-to-lot consistency.
Superior performance - Our product performs superior to lots across different suppliers, batches and quality grades.
Reliable supply - Large manufacturing capacities ensure reliable supply for our customers.
Embalagem
500 g in poly bottle
forma física
Oligômero primário di-hidroxi-funcional terminal.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)