Documentos Principais
1.37112
SAFC
Poloxâmero 188
EMPROVE® EXPERT, (stabilized with 70ppm BHT), Ph. Eur., NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Polietilenoglicol, propoxilado
About This Item
Fórmula linear:
(C3H6O · C2H4O)x
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Agency
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
forma
solid
técnica(s)
API processing | nano-milling: suitable
pH
5-7.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
52 °C
temperatura de transição
flash point 260 °C
densidade
1.06 g/cm3 at 70 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
temperatura de armazenamento
2-25°C
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
chave InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O poloxâmero 188 é usado como tensoativo em uma variedade de formulações líquidas e age, por exemplo, como agente emulsificante, solubilizante e umidificante.
Devido aos seus baixos limites microbianos e de endotoxinas, o poloxâmero 188 Emprove® Expert é particularmente indicado para aplicações de alto risco.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3