50246
Poli(etilenoglicol)-bloco-poli(propilenoglicol)-bloco-poli(etilenoglicol)
Sinônimo(s):
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), Lμtrol micro 127
About This Item
Produtos recomendados
peso molecular
~9840-14600 g/mol
Nível de qualidade
composição
oxyethylene content, 71.5-74.9%
Impurezas
≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol
≤0.4% total ash
≤0.75% water
≤1 ppm ethylene oxide
≤2 ppm arsenic
≤20 ppm heavy metals
50-125 ppm butylhydroxytoluene
resíduo de ignição
≤0.30%
cor
APHA: ≤120
Distribuição do tamanho da partícula
, coeff var ≤10% (residue, No. 140 USS)
, coeff var ≤50% (residue, No. 270 USS)
pH
5.0-7.5(1:10)
5.0-7.5(1:40)
adequação
complies for Infrared spectrum
cadeia de caracteres SMILES
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
chave InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
1,4-dioxane ≤5 ppm, ethylene glycol ≤620 ppm ( verified on random samples only)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?