Documentos Principais
57668
Sigma-Aldrich
Succinato de D-α-tocoferol com polietilenoglicol 1000
BioXtra, water soluble vitamin E conjugate
Sinônimo(s):
Succinato de D-α-tocoferol com polietilenoglicol, Succinato de vitamina E com polietilenoglicol, TPGS, Vitamina E-TPGS
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
eCl@ss:
34058007
NACRES:
NA.79
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Formulário
powder, crystals or chunks
composição
α-tocopherol, ≥25%
concentração
≥25% (ALPHA TOCOPHEROL)
cor
white to light brown
pf
>36 °C
solubilidade
H2O: 1 g/10 mL, clear to faintly turbid, colorless to faintly yellow
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C(=C(C2=C1OC(CC2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)C)OC(=O)CCC(=O)OCCO)C
InChI
1S/C35H58O6/c1-24(2)12-9-13-25(3)14-10-15-26(4)16-11-20-35(8)21-19-30-29(7)33(27(5)28(6)34(30)41-35)40-32(38)18-17-31(37)39-23-22-36/h24-26,36H,9-23H2,1-8H3
chave InChI
AOBORMOPSGHCAX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O tocofersolano, também conhecido como Vitamina E-TPGS, é um surfactante não iônico e um derivado sintético de polietilenoglicol do α-tocoferol, comumente conhecido como vitamina E. Essa formulação anfipática solúvel em água consiste em succinato de d-alfa-tocoferol acoplado ao polietilenoglicol (PEG) 1000 por meio de um ligante de succinato. Sua natureza anfipática permite a formação de micelas, facilitando a absorção pelos enterócitos, mesmo na ausência de sais biliares. Após a hidrólise, o d-alfa-tocoferol solúvel em gordura é liberado. O tocofersolano melhora significativamente a absorção de d-alfa-tocoferol em comparação com a administração livre.
Além disso, o tocofersolano age como um inibidor da atividade ATPase induzida pelo substrato da glicoproteína P (P-gp ou MDR1) em ensaios sem células. Ele tem demonstrado eficácia contra células K562 resistentes, ligando-se ao ativador de plasminogênio do tipo uroquinase, uma enzima crucial para a migração e a invasão de células cancerígenas. Além disso, o tocofersolan inibe a tirosina quinase, um dos principais agentes no desenvolvimento de células cancerígenas, oferecendo possíveis aplicações em pesquisa metabolômica e bioquímica. Sua capacidade de melhorar a absorção de agentes insolúveis em água e outras vitaminas solúveis em gordura o posiciona como um composto promissor para pesquisa de formulação e administração de medicamentos.
Aplicação
O succinato de D-α-tocoferol polietilenoglicol 1000 foi usado como emulsificante no preparo de partículas de ácido polilático-coglicólico (PLGA) como transportadores de DNA sintéticos pelo método de dupla emulsão (a1/o/a2) e nanoprecipitação.
O D-α-Tocoferol polietilenoglicol 1000 é um composto versátil com aplicações em biologia celular, metabolômica, bioquímica e pesquisa de fornecimento de medicamentos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O succinato de D-α-tocoferol polietilenoglicol 1000 (TPGS), também conhecido como vitamina E TPGS, é um agente terapêutico para deficiência de vitamina E em crianças, administrado durante a colestase crônica infantil. O TPGS tem atividade antitumoral em células MCF-7 e de câncer de mama reduzindo a síntese de proteínas antiapoptóticas. O TPGS tem aplicação como emulsificante no preparo de partículas de ácido polilático-coglicólico (PLGA) para marcação de DNA, produz partículas de tamanho uniforme, tem alta eficiência de encapsulamento, aumenta a hidrofilicidade e impede a agregação de partículas.
Os tocoferóis (TCP) (vitamina E) são uma série (α, α, α e α) de moléculas orgânicas quirais que variam em seu grau de metilação da porção fenólica do anel de cromanol. Os tocoferóis são antioxidantes solúveis em lipídios que protegem as membranas celulares contra danos oxidativos. O α-tocoferol é a forma de tocoferol preferencialmente absorvida pelo homo sapiens.
O tocoferol polietilenoglicol 1000 succinato (TPGS) pode ser usado para criar polímeros biodegradáveis e surfactantes antioxidantes.
O TPGS exerce atividade antitumoral em células MCF-7 e de câncer de mama por meio da regulação negativa de proteínas antiapoptóticas.
O TPGS encontra sua aplicação como emulsificante na preparação de partículas de ácido poli(lático-co-glicólico) (PLGA) para marcação de DNA, produz partículas de tamanho uniforme, alta eficiência de encapsulamento, aumenta a hidrofilicidade e evita a agregação de partículas.
Características e benefícios
  • Pode ser usado em pesquisa metabolômica e bioquímica
  • Composto de alta qualidade adequado para várias aplicações de pesquisa
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>392.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 200 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Heni Rachmawati et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 102(1), 204-214 (2012-10-11)
Curcumin, a naturally occuring polyphenolic phytoconstituent, is isolated from the rhizomes of Curcuma longa Linn. (Zingiberaceae). It is water insoluble under acidic or neutral conditions but dissolves in alkaline environment. In neutral or alkaline conditions, curcumin is highly unstable undergoing
Yu Mi et al.
International journal of pharmaceutics, 438(1-2), 98-106 (2012-09-08)
Double emulsion has been used most often in formulation of hydrophilic drugs by nanoparticles of biodegradable polymers, which has disadvantages such as low drug loading and low drug encapsulation efficiency due to the drug loss in the process. The drug
Chandrasekharan Prashant et al.
Biomaterials, 31(21), 5588-5597 (2010-05-04)
We developed a strategy to formulate supraparamagnetic iron oxides (SPIOs) in nanoparticles (NPs) of biodegradable copolymer made up of poly(lactic acid) (PLA) and d-alpha-tocopherol polyethylene glycol 1000 succinate (TPGS) for medical imaging by magnetic resonance imaging (MRI) of high contrast
Fady Ibrahim et al.
Drug development and industrial pharmacy, 39(9), 1277-1283 (2012-09-20)
The objective of this study was to assess the pharmacokinetics and tissue distribution of amphotericin B (AmB) in rats following oral administration of three lipid-based formulations (iCo-009, iCo-010 and iCo-011). The lipid-based formulations were administered to rats at a dose
Synthesis, characterization, and in-vitro antitumor activity of the polyethylene glycol (350 and 1000) succinate derivatives of the tocopherol and tocotrienol isomers of Vitamin E
Abu-Fayyad A and Nazzal S
International Journal of Pharmaceutics, 519(1-2), 145-156 (2017)