5.00862
Vitamina E
water-miscible 1 ml = 500 mg DL-a-tocopherol acetate for oral use, EMPROVE® ESSENTIAL, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
(±)-α-Tocoferol, Vitamina E, DL-all-rac-α-Tocoferol
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
liquid
pH
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
densidade
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
1.01 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
chave InChI
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1