47783
(±)-α-Tocoferol
analytical standard
Sinônimo(s):
DL-all-rac-α-Tocoferol, Vitamina E
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
forma
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type fat soluble vitamin
embalagem
ampule of 100 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
densidade
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
chave InChI
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Determinação simultânea de vitamina A e todos os quatro isômeros de tocoferol em amostras de soro humano por cromatografia líquida de ultra-alto desempenho (UHPLC) combinada com detecção de fluorescência após sua extração líquido-líquido (LLE)
- Análise multirresíduo de vitamina B (B1, B2, B5, and B9) e vitamina E (α-tocoferol, β-tocoferol, α-tocotrienol e β-tocotrienol) em amostras de grama e grãos de quatro variedades diferentes de trigo por cromatografia líquida-ionização por eletrospray/espectrometria de massa multiestágio (LC-ESI-MS/MS)
- Separação e estimativa de quatro tocoferóis e quatro tocotrienóis em amostras de cultivares de nozes pecan usando cromatografia líquida de alto desempenho de fase reversa não aquosa (NARP-HPLC) acoplada à detecção por espectrometria de massa em tandem com ionização química de pressão atmosférica (APCI-MS/MS)
- Análise de diferentes amostras de óleo prensado a frio para detectar e quantificar oito homólogos de tocolina usando um método baseado em cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) otimizada e assistida quimiometricamente com detecção de fluorescência (FLD)
- Determinação de múltiplos resíduos de tocoferóis em óleo de amendoim aromático (APO) e quatro óleos vegetais refinados usando cromatografia líquida de alto desempenho com detecção de UV para detectar adulteração
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications
Separation of Retinyl acetate, analytical standard; δ-Tocopherol, analytical standard; Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard; (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Vitamin E acetate, analytical standard; Phylloquinone (K1), analytical standard; Retinol palmitate, analytical standard.
Separation of Retinyl acetate, analytical standard; Vitamin E acetate, analytical standard; Phylloquinone (K1), analytical standard; Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard; (±)-α-Tocopherol, analytical standard; δ-Tocopherol, analytical standard; Retinol palmitate, analytical standard