T3634
(+)-α-Tocopherol
from vegetable oil, Type V, ~1000 IU/g
Sinônimo(s):
2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol, 5,7,8-Trimethyltocol, D-α-Tocopherol, Vitamin E
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
vegetable oil
tipo
Type V
Formulário
viscous liquid
atividade específica
~1000 IU/g
cor
clear yellow to red
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
p.e.
200-220 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
chave InChI
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a food supplement for juvenile cobia fish
- to evaluate its protective effect on bisphenol A induced oxidative stress in rats
- to test its chemopreventive efficacy in estrogen-mediated mammary cancer rats
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Qualidade
Atenção
propriedades físicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.