T3001
(+)-α-Tocopherol acetate
oil or semi-solid, ~1360 IU/g
Sinônimo(s):
Vitamin E acetate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Nível de qualidade
descrição
Synthesized from natural α-tocopherol
Formulário
oil or semi-solid
atividade específica
~1360 IU/g
cor
yellow
pf
~25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
chave InChI
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a component of growth medium for retinal cell lines
- as an external standard in high performance liquid chromatography (HPLC) to study its composition in leafy vegetables
- in the preparation of trans-resveratrol-encapsulated lipid nanocarriers (R-nano)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Importance and uses of vitamin E (tocopherol) in serum-free eukaryotic, including hybridoma and chinese hamster ovary (CHO), cell cultures.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.