T3126
D-α-Tocopherol succinate
semisynthetic, 1210 IU/g
Sinônimo(s):
Vitamin E succinate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
semisynthetic
Nível de qualidade
Formulário
powder
atividade específica
1210 IU/g
cor
white to yellow
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(O)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C33H54O5/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-33(8)21-19-28-27(7)31(25(5)26(6)32(28)38-33)37-30(36)18-17-29(34)35/h22-24H,9-21H2,1-8H3,(H,34,35)/t23-,24-,33-/m1/s1
chave InChI
IELOKBJPULMYRW-NJQVLOCASA-N
Descrição geral
Aplicação
- to as a dietary supplement to study its immunomodulatory effects in chicks
- as a dietary supplement in pregnant women to evaluate its effects on arsenic exposure
- as an antioxidant to investigate concurrent pathways of cell death due to acute exercise
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.