T2020
(±)-α-Tocopherol phosphate disodium salt
water-soluble α-tocopherol analog
Sinônimo(s):
Alpha Tocopherol phosphate disodium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(OP(O)(O)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H51O5P.Na.H/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(34-35(30,31)32)23(5)24(6)28(26)33-29;;/h20-22H,9-19H2,1-8H3,(H2,30,31,32);;
chave InChI
QRLCTLIPEFQSSG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?