615366
Vitamin E acetate-(trimethyl-d9)
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
2RS,4′RS,8′RS-O-Acetyl-α-tocopherol-d9 (5,7,8-tri(methyl-d3))
About This Item
Produtos recomendados
descrição
8 isomer mix
Nível de qualidade
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
forma
liquid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pb
224 °C/0.3 mmHg (lit.)
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])c1c2CC[C@@](C)(CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)Oc2c(c(c1OC(C)=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22?,23?,31-/m1/s1/i5D3,6D3,7D3
chave InChI
ZAKOWWREFLAJOT-JTMQEPRKSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)