Documentos Principais
929409
Sigma-Aldrich
Vitamin E Succinate-(phenyl-5,7-dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33D6H48O5
Peso molecular:
536.82
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+6
Embalagem
This is a bulk stock product. For informaiton on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)