ZTC18S
Ponteiras de pipeta ZipTip®
C18 resin, bed volume 0.6 μL, tip volume 10 μL
Sinônimo(s):
Ponteiras de pipeta descartáveis
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
holdup volume 0.2 μL
fabricante/nome comercial
ZipTip®
Parâmetros
4-70 °C temperature
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
fractionation: suitable
protein purification: suitable (concentration)
volume do leito
0.6 μL
espessura
15 μm
DI da ponta
3.375 mm
ponta C
31 mm
ponta D.E.
5.8 mm
volume da ponta
10 μL
volume
10 μL
tamanho de poro
200 Å pore size
pH
1.5-13.5
2-12(for 24 hour exposure)
capacidade
5 μg binding capacity(typically; when used with saturating amounts of analyte)
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Aplicação
Elas também são adequadas para a preparação de amostras para espetrometria de massa.
Características e benefícios
- Dessalinização, concentração e purificação em etapa única
- Fracionamento de amostras complexas para obter dados mais significativos
- Ideais para peptídeos, proteínas, ácidos nucleicos e mais
- Sem volume morto para recuperação máxima
- Eliminam a cromatografia demorada