T64602
2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenone monohydrate
98%
Sinônimo(s):
2-Acetylphloroglucinol, THAP
Ensaio
98%
pf
219-221 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(=O)c1c(O)cc(O)cc1O
InChI
1S/C8H8O4.H2O/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12;/h2-3,10-12H,1H3;1H2
chave InChI
GDSIBPPJKSBCMF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)