100331
Chloromethyl methyl ether
technical grade
Sinônimo(s):
MOM chloride, Methoxymethyl chloride, Methyl chloromethyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
3.55 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥92.5%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.396 (lit.)
p.e.
55-57 °C ((lit.))
55-57 °C (lit.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
1.06 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COCCl
InChI
[1S/C2H5ClO/c1-4-2-3/h2H2,1H3]
1S/C2H5ClO/c1-4-2-3/h2H2,1H3
chave InChI
[XJUZRXYOEPSWMB-UHFFFAOYSA-N]
XJUZRXYOEPSWMB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- For the introduction of the methoxymethyl (MOM) protecting group by converting alcohols to methoxy methyl (MOM) ethers.
- To prepare some methoxymethyl group containing metal complexes coordinated to carbonyl and dipyridyl ligands.
- In the preparation of fluorene/chloromethyl methyl ether cross-linked polymers by Friedel-Crafts polymerization.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
100331-100G | 4061838663146 |
100331-25G | 4061838663153 |