13282
Benzyl chloromethyl ether
technical, ~60% (NMR)
Sinônimo(s):
(Chloromethoxymethyl)benzene, Benzyloxymethyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
~60% (NMR)
Formulário
liquid
Impurezas
~10% formaldehyde dibenzylacetal
~25% benzyl chloride
índice de refração
n20/D 1.527
p.e.
102 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
1.126 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCOCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
chave InChI
LADPCMZCENPFGV-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Heart,forestomach, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?