161756
Bromomethyl methyl ether
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
1-Bromomethyl methyl ether, Bromomethoxymethane, Methoxymethyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
p.e.
87 °C (lit.)
densidade
1.531 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COCBr
InChI
1S/C2H5BrO/c1-4-2-3/h2H2,1H3
chave InChI
JAMFGQBENKSWOF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
161756-25G | 4061838746610 |
161756-5G | 4061837005909 |
161756-1G |