Documentos Principais
8.43834
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-methoxypropane
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Bromo-3-methoxypropane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H9BrO
Número CAS:
Peso molecular:
153.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
6.6 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (GC)
potência
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 ( in H2O)
p.e.
121 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 43 °C
densidade
1.36 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCOC
chave InChI
CEVMYGZHEJSOHZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.355 - 1.365
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
43 °C