B78106
1-Bromopropane
99%
Sinônimo(s):
Propyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
146 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
914 °F
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
71 °C (lit.)
pf
−110 °C (lit.)
densidade
1.354 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCBr
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
chave InChI
CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
It can be used as an alkylating reagent:
- For the functionalization of seleno-substituted imidazo[1,2-α]pyridine derivatives.
- For the synthesis of 1,4-dihydroxy-2-propoxy anthraquinone derivatives.
It can also be used as a reactant:
- For the synthesis of Berberine-benzimidazole derivatives.
- For the synthesis of alkyl aryl ketones via carbonylative Barbier-Negishi coupling with aryl iodides.
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
76.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
B78106-100ML | 4061833442128 |
B78106-500ML | 4061833442135 |
B78106-1L | |
B78106-2.5L | |
B78106-4L | |
B78106-5ML | 4061837587603 |