B59497
1-Bromobutane
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Butyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
150 mmHg ( 50 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
509 °F
Lim. expl.
2.8-6.6 %, 100 °F
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
pb
100-104 °C (lit.)
pf
−112 °C (lit.)
densidade
1.276 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
chave InChI
MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?