414255
1-Clorobutano
anhydrous, 99.5%
Sinônimo(s):
Cloreto de butila
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.2 (vs air)
pressão de vapor
80.1 mmHg ( 78.4 °C)
Ensaio
99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
860 °F
Lim. expl.
10.1 %
Impurezas
<0.002% water
resíduo de evaporação
<0.0003%
índice de refração
n20/D 1.402 (lit.)
p.e.
77-78 °C (lit.)
pf
−123 °C (lit.)
densidade
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
chave InChI
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?